Prodigy HPLC Columns, ODS-3
New Product
Fournisseur:   PHENOMENEX
Prodigy HPLC Columns, ODS-3
Fournisseur:  PHENOMENEX
New Product
Certificats
Prodigy HPLC Columns, ODS-3
14 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
  • Catalog No:
  • PHEC00B-4097-B0
  • PHEC00B-4097-E0
  • PHEC00D-4097-E0
  • PHEC00E-4097-D0
  • PHEC00E-4097-E0
  • PHEC00F-4097-B0
  • PHEC00F-4097-E0
  • PHEC00F-4097-R0
  • PHEC00F-4097-Y0
  • PHEC00G-4097-B0
  • PHEC00G-4097-E0
  • PHEC00G-4097-R0
  • PHEC00G-4097-Y0
  • PHEC00A-4097-E0
  • Charge de carbone:
  • 15,50%
  • 15,50%
  • 15,50%
  • 15,50%
  • 15,50%
  • 15,50%
  • 15,50%
  • 15,50%
  • 15,50%
  • 15,50%
  • 15,50%
  • 15,50%
  • 15,50%
  • 15,50%
  • End-capping:
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Plage de pH:
  • 2,0 - 9,0
  • 2,0 - 9,0
  • 2,0 - 9,0
  • 2,0 - 9,0
  • 2,0 - 9,0
  • 2,0 - 9,0
  • 2,0 - 9,0
  • 2,0 - 9,0
  • 2,0 - 9,0
  • 2,0 - 9,0
  • 2,0 - 9,0
  • 2,0 - 9,0
  • 2,0 - 9,0
  • 2,0 - 9,0
  • Surface area:
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de colonne
    Greffage
    Matériau de colonne
    Taille de pore
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • Microbore
    ODS-3
    Acier inoxydable
    100 Å
    5 µm
    2,00 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 878,00 €
    878,00 €
    1 * 1 ST
       878,00 €
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4097-B0
    Charge de carbone
    15,50%
    End-capping
    Oui
    Plage de pH
    2,0 - 9,0
    Surface area
    450 m²/g
    New Product
  • Analytique
    ODS-3
    Acier inoxydable
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 878,00 €
    878,00 €
    1 * 1 ST
       878,00 €
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4097-E0
    Charge de carbone
    15,50%
    End-capping
    Oui
    Plage de pH
    2,0 - 9,0
    Surface area
    450 m²/g
    New Product
  • Analytique
    ODS-3
    Acier inoxydable
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 090,00 €
    1 090,00 €
    1 * 1 ST
       1 090,00 €
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4097-E0
    Charge de carbone
    15,50%
    End-capping
    Oui
    Plage de pH
    2,0 - 9,0
    Surface area
    450 m²/g
    New Product
  • Analytique
    ODS-3
    Acier inoxydable
    100 Å
    5 µm
    4,00 mm
    125 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 728,00 €
    728,00 €
    1 * 1 ST
       728,00 €
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00E-4097-D0
    Charge de carbone
    15,50%
    End-capping
    Oui
    Plage de pH
    2,0 - 9,0
    Surface area
    450 m²/g
    New Product
  • Analytique
    ODS-3
    Acier inoxydable
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    125 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 090,00 €
    1 090,00 €
    1 * 1 ST
       1 090,00 €
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00E-4097-E0
    Charge de carbone
    15,50%
    End-capping
    Oui
    Plage de pH
    2,0 - 9,0
    Surface area
    450 m²/g
    New Product
  • Microbore
    ODS-3
    Acier inoxydable
    100 Å
    5 µm
    2,00 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 130,00 €
    1 130,00 €
    1 * 1 ST
       1 130,00 €
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4097-B0
    Charge de carbone
    15,50%
    End-capping
    Oui
    Plage de pH
    2,0 - 9,0
    Surface area
    450 m²/g
    New Product
  • Analytique
    ODS-3
    Acier inoxydable
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 130,00 €
    1 130,00 €
    1 * 1 ST
       1 130,00 €
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4097-E0
    Charge de carbone
    15,50%
    End-capping
    Oui
    Plage de pH
    2,0 - 9,0
    Surface area
    450 m²/g
    New Product
  • Analytique
    ODS-3
    Acier inoxydable
    100 Å
    5 µm
    3,20 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 130,00 €
    1 130,00 €
    1 * 1 ST
       1 130,00 €
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4097-R0
    Charge de carbone
    15,50%
    End-capping
    Oui
    Plage de pH
    2,0 - 9,0
    Surface area
    450 m²/g
    New Product
  • Analytique
    ODS-3
    Acier inoxydable
    100 Å
    5 µm
    3,00 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 130,00 €
    1 130,00 €
    1 * 1 ST
       1 130,00 €
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4097-Y0
    Charge de carbone
    15,50%
    End-capping
    Oui
    Plage de pH
    2,0 - 9,0
    Surface area
    450 m²/g
    New Product
  • Microbore
    ODS-3
    Acier inoxydable
    100 Å
    5 µm
    2,00 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 140,00 €
    1 140,00 €
    1 * 1 ST
       1 140,00 €
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4097-B0
    Charge de carbone
    15,50%
    End-capping
    Oui
    Plage de pH
    2,0 - 9,0
    Surface area
    450 m²/g
    New Product
  • Analytique
    ODS-3
    Acier inoxydable
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 140,00 €
    1 140,00 €
    1 * 1 ST
       1 140,00 €
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4097-E0
    Charge de carbone
    15,50%
    End-capping
    Oui
    Plage de pH
    2,0 - 9,0
    Surface area
    450 m²/g
    New Product
  • Analytique
    ODS-3
    Acier inoxydable
    100 Å
    5 µm
    3,20 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 140,00 €
    1 140,00 €
    1 * 1 ST
       1 140,00 €
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4097-R0
    Charge de carbone
    15,50%
    End-capping
    Oui
    Plage de pH
    2,0 - 9,0
    Surface area
    450 m²/g
    New Product
  • Analytique
    ODS-3
    Acier inoxydable
    100 Å
    5 µm
    3,00 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 140,00 €
    1 140,00 €
    1 * 1 ST
       1 140,00 €
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4097-Y0
    Charge de carbone
    15,50%
    End-capping
    Oui
    Plage de pH
    2,0 - 9,0
    Surface area
    450 m²/g
    New Product
  • Analytique
    ODS-3
    Acier inoxydable
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    30 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 808,00 €
    808,00 €
    1 * 1 ST
       808,00 €
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00A-4097-E0
    Charge de carbone
    15,50%
    End-capping
    Oui
    Plage de pH
    2,0 - 9,0
    Surface area
    450 m²/g
    New Product