Capcell Pak HPLC Columns
New Product
Leverancier: PHENOMENEX
Over dit artikel
21 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specificaties
- Catalog No:
- PHEC70602
- PHECCH0-3882
- PHECCH0-3942
- PHECCH0-3881
- PHECCH0-3817
- PHECCH0-9313
- PHECCH0-7148
- PHECCH0-9315
- PHECCH0-7631
- PHECCH0-3968
- PHECCH0-7623
- PHECCH0-3841
- PHECCH0-3816
- PHECCH0-3868
- PHECCH0-9314
- PHECCH0-9312
- PHECCH0-7384
- PHECCH0-5835
- PHECCH0-5840
- PHECCH0-7624
- PHECCH0-5834
- Charge de carbone:
- 18%
- 0%
- 18%
- 18%
- 18%
- 18%
- 9%
- 18%
- 9%
- >1%
- 9%
- 16%
- 18%
- 0%
- 18%
- 0%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- End-capping:
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Plage de pH:
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
- Type de colonneGreffageMatériau de colonneTaille de poreGranulométrieØ int.LongueurBeschikbaarheidPrice
- Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC70602Charge de carbone18%End-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product - AnalytiqueSCX UG 80Acier inoxydable80 Å5 µm4,60 mm150 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 240,00 €Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHECCH0-3882Charge de carbone0%End-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product - AnalytiqueC18 SG 120Acier inoxydable120 Å5 µm4,60 mm250 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 860,00 €Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHECCH0-3942Charge de carbone18%End-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product - AnalytiqueC18 UG 120Acier inoxydable120 Å3 µm4,60 mm150 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 200,00 €Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHECCH0-3881Charge de carbone18%End-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product - AnalytiqueC18 UG 120Acier inoxydable120 Å5 µm4,60 mm250 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 700,00 €Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHECCH0-3817Charge de carbone18%End-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product - AnalytiqueC18 MG 100Acier inoxydable100 Å3 µm4,60 mm100 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 180,00 €Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHECCH0-9313Charge de carbone18%End-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product - AnalytiqueC18 MG 100Acier inoxydable100 Å3 µm4,60 mm75 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 090,00 €Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHECCH0-7148Charge de carbone9%End-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product - AnalytiqueC18 MG-II 100Acier inoxydable100 Å3 µm4,60 mm100 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 230,00 €Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHECCH0-9315Charge de carbone18%End-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product - AnalytiqueC18-MGIIAcier inoxydable100 Å5 µm4,00 mm10 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 2 ST777,00 €Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHECCH0-7631Charge de carbone9%End-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product - AnalytiqueC1 SG 300Acier inoxydable300 Å5 µm4,60 mm150 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 370,00 €Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHECCH0-3968Charge de carbone>1%End-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product - AnalytiqueC18-MGIIAcier inoxydable100 Å5 µm4,60 mm150 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 370,00 €Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHECCH0-7623Charge de carbone9%End-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product - AnalytiquePhenyl UG 120Acier inoxydable120 Å5 µm4,60 mm250 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 570,00 €Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHECCH0-3841Charge de carbone16%End-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product - AnalytiqueC18 UG 120Acier inoxydable120 Å5 µm4,60 mm150 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 330,00 €Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHECCH0-3816Charge de carbone18%End-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product - AnalytiqueNH2 UG 80Acier inoxydable80 Å5 µm4,60 mm250 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 730,00 €Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHECCH0-3868Charge de carbone0%End-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product - MicroboreC18 MG-II 100Acier inoxydable100 Å5 µm2,00 mm50 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 180,00 €Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHECCH0-9314Charge de carbone18%End-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product - AnalytiqueSCX UG 80Acier inoxydable80 Å5 µm4,60 mm100 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 230,00 €Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHECCH0-9312Charge de carbone0%End-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product - Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHECCH0-7384Charge de carboneEnd-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product - AnalytiqueC18 MG 100Acier inoxydable100 Å5 µm4,60 mm250 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 700,00 €Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHECCH0-5835Charge de carbone9%End-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product - MicroboreC18 MG 100Acier inoxydable100 Å5 µm2,00 mm150 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 240,00 €Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHECCH0-5840Charge de carbone9%End-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product - AnalytiqueC18-MGIIAcier inoxydable100 Å5 µm4,60 mm250 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 320,00 €Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHECCH0-7624Charge de carbone9%End-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product - AnalytiqueC18 MG 100Acier inoxydable100 Å5 µm4,60 mm150 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 240,00 €Specificaties:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHECCH0-5834Charge de carbone9%End-cappingOuiPlage de pH2,0 - 7,5New Product