Prodigy HPLC Columns, C8
New Product
 :   PHENOMENEX
Prodigy HPLC Columns, C8
New Product
Prodigy HPLC Columns, C8
Prodigy HPLC Columns, C8
  • Catalog No:
  • PHEC00B-3301-E0
  • PHEC00D-3301-E0
  • PHEC00F-3301-E0
  • PHEC00G-3301-E0
  • PHEC00G-3301-Y0
  • PHEC00A-3301-E0
  • Charge de carbone:
  • 12,60%
  • 12,60%
  • 12,60%
  • 12,60%
  • 12,60%
  • 12,60%
  • End-capping:
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Plage de pH:
  • 2,0 - 9,0
  • 2,0 - 9,0
  • 2,0 - 9,0
  • 2,0 - 9,0
  • 2,0 - 9,0
  • 2,0 - 9,0
  • Surface area:
  • 310 m²/g
  • 310 m²/g
  • 310 m²/g
  • 310 m²/g
  • 310 m²/g
  • 310 m²/g
Product Family Options
  • Type de colonne
    Greffage
    Matériau de colonne
    Taille de pore
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
  • Analytique
    C8 (Octyl)
    Acier inoxydable
    150 Å
    5 µm
    4,60 mm
    50 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 190,00 €
    1 190,00 €
    1 * 1 ST
       1 190,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-3301-E0
    Charge de carbone
    12,60%
    End-capping
    Oui
    Plage de pH
    2,0 - 9,0
    Surface area
    310 m²/g
    New Product
  • Analytique
    C8 (Octyl)
    Acier inoxydable
    150 Å
    5 µm
    4,60 mm
    100 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 090,00 €
    1 090,00 €
    1 * 1 ST
       1 090,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-3301-E0
    Charge de carbone
    12,60%
    End-capping
    Oui
    Plage de pH
    2,0 - 9,0
    Surface area
    310 m²/g
    New Product
  • Analytique
    C8 (Octyl)
    Acier inoxydable
    150 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 130,00 €
    1 130,00 €
    1 * 1 ST
       1 130,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-3301-E0
    Charge de carbone
    12,60%
    End-capping
    Oui
    Plage de pH
    2,0 - 9,0
    Surface area
    310 m²/g
    New Product
  • Analytique
    C8 (Octyl)
    Acier inoxydable
    150 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 140,00 €
    1 140,00 €
    1 * 1 ST
       1 140,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-3301-E0
    Charge de carbone
    12,60%
    End-capping
    Oui
    Plage de pH
    2,0 - 9,0
    Surface area
    310 m²/g
    New Product
  • Analytique
    C8 (Octyl)
    Acier inoxydable
    150 Å
    5 µm
    3,00 mm
    250 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 140,00 €
    1 140,00 €
    1 * 1 ST
       1 140,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-3301-Y0
    Charge de carbone
    12,60%
    End-capping
    Oui
    Plage de pH
    2,0 - 9,0
    Surface area
    310 m²/g
    New Product
  • Analytique
    C8 (Octyl)
    Acier inoxydable
    150 Å
    5 µm
    4,60 mm
    30 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 808,00 €
    808,00 €
    1 * 1 ST
       808,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00A-3301-E0
    Charge de carbone
    12,60%
    End-capping
    Oui
    Plage de pH
    2,0 - 9,0
    Surface area
    310 m²/g