EasyPlus™ Titration Electrodes
New Product
Fournisseur: Mettler - Toledo
Aller à :
À propos de cet article
Electrode for use with Mettler Toledo® range of EasyPlus™ titrators only.
Electrode only.
5 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Electrode for use with Mettler Toledo® range of EasyPlus™ titrators only.
Electrode only.
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationPlage de mesurePourDisponibilitéPrix
- EG13-BNC sensor pH non-aqueous±2000 mV/0 - 14 pHEasy Pro, Easy EPM, Easy pH titratorsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 Pce264,00 €Spécifications :New ProductNew Product
- EM40-BNC sensor redox mV±2000 mVEasy Pro, Easy Ox titratorsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 Pce315,00 €Spécifications :New ProductNew Product
- EM43-BNC sensor redox Ipol0 - 2000 mVEasy Pro, Easy KFV, Easy Ox titratorsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 Pce336,00 €Spécifications :New ProductNew Product
- EM45-BNC sensor precipitation±2000 mV/0 - 14 pHEasy Pro, Easy Cl titratorsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 Pce261,00 €Spécifications :New ProductNew Product
- EG11-BNC sensor pH aqueous±2000 mV/0 - 14 pHEasy Pro, Easy EPM, Easy pH titratorsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST244,00 €Spécifications :New ProductNew Product