Angled Adapter, A854
Adaptateur coudé pour le raccordement des éléments à laver dans les supports de chargement à hauteur limitée.
N° de catalogue MIEL11035420
New Product
Fournisseur: MIELE
Aller à :
Product Details & Documents
Suitable for connection to hoses with Luer-Lock
-
Also suitable, among other things, for connection to nozzles
Color: Stainless steel
Dimension: 24H×24W×33D
Weight: 0.01 kg
Spécifications
- Désignation:Adaptateur coudé pour le raccordement des éléments à laver dans les supports de chargement à hauteur limitée.