Transport Trolley, Automatic
Transport Trolley, Automatic
Chariot de transport à hauteur réglable, , 662×1156×923 mm, 270 lbs., acier inoxydable
N° de catalogue MIEL11621520
New Product
Fournisseur:   MIELE
Transport Trolley, Automatic
N° de catalogue MIEL11621520
Fournisseur:  MIELE
New Product
Transport Trolley, Automatic
Transport Trolley, Automatic
Chariot de transport à hauteur réglable, , 662×1156×923 mm, 270 lbs., acier inoxydable
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transport trolley, automatic for loading and unloading large-scale dishwashers with electric height adjustment.
  • Enables ergonomic working
    Infinite electric height adjustment
    Also, 3 fixed, freely selectable height positions can be saved
    Flexible operation thanks to highperformance battery
    Installed with a removable drip tray
    Battery included, the charger must be ordered separately
Spécifications
  • Couleur:
    acier inoxydable
  • Désignation:
    Chariot de transport à hauteur réglable
  • l×p×h:
    662×1156×923 mm
  • Poids:
    270 lbs.
  • Cat. No.:
    MIEL11621520