Combination Blocks
Combination Blocks
New Product
Fournisseur:   VELP SCIENTIFIC
Combination Blocks
Fournisseur:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Certificats
Combination Blocks
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Dimension puits
    Pour
    Nb de places
    Profondeur
    Disponibilité
    Prix
  • MCT-W21-COMBO block
    Ø 7,9/11,1/11,5 mm
    0,5/1,5/2,0 ml microcentrifuge tubes
    6/10/5
    27,6/39,1/38,1 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 1 ST
       136,00 €
    Spécifications :
    Irregular Voltage
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VELPA00000513
    Modèle
    Irregular Voltage
    New Product
  • STT-W14-COMBO block
    Ø 8,3/13,9/26,2 mm
    6/12/13/25 mm round-bottom tubes
    6/5/3
    48,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 1 ST
       136,00 €
    Spécifications :
    Irregular Voltage
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VELPA00000511
    Modèle
    Irregular Voltage
    New Product
  • CCT-W09-COMBO block
    Ø 11,1/17,1/29 mm
    1,5/15/50 ml conical centrifuge
    4/3/2
    39,1/44,5/47,6 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 1 ST
       136,00 €
    Spécifications :
    Irregular Voltage
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VELPA00000512
    Modèle
    Irregular Voltage