Absorbent Sheets
Absorbent Sheets
Fournisseur:   TRANSPOSAFE
Absorbent Sheets
Fournisseur:  TRANSPOSAFE
Certificats
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
The Transposafe absorption material is available in various models, sizes and absorption volumes. The absorption sheets offer various application options.
  • High absorption, suitable for Post NL-approved shipments
    Suitable for safely transporting blood and other diagnostic materials
    Can be used in the food industry
They can be used for the transport of fluids such as blood and other diagnostic materials that fall under UN3373 regulations. They are also suitable for the food industry, for packaging and transporting meat or fish, among other things.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type
    Capacité d'absorption
    Capacité
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • Feuille absorbante, 210 × 300 mm
    1,5 L (Capacité d'absorption)
    blanc
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 375 ST
    1 * 375 ST - 195,00 €
    195,00 €
    1 * 375 ST
       195,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Feuille absorbante, 110 × 140 mm
    200 ml (capacité d'absorption)
    blanc
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 231,00 €
    231,00 €
    1 * 1.000 ST
       231,00 €
  • Feuille absorbante, 225 × 250 mm
    1 L (Capacité d'absorption)
    blanc
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 543,00 €
    543,00 €
    1 * 1.000 ST
       543,00 €
  • Feuille absorbante, 3 tubes, 185 × 125 mm + rabat de 40 mm
    225 ml (capacité d'absorption)
    blanc
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST