PMC Coupling Connectors
New Product
Fournisseur:   CPC COLDER
PMC Coupling Connectors
Fournisseur:  CPC COLDER
New Product
Certificats
PMC Coupling Connectors
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
The PMC coupling covers a wide variety of general-purpose applications.
  • Extra protection for the ¹/₁₆" hose barb
    Fewer leak points, shorter assemblies, faster installations
    Mates with PMC12 and MC series couplings
    This coupling is NuSeal® compatible
    Assurance of a reliable connection
Presssure: 8,3 bar
Temperature: 40 to +82°C
Thumb latch material: Stainless steel
Valve spring material: 316 stainless steel
External springs and pin material: Stainless steel
O-rings: Buna-N
Featuring the CPC thumb latch, the PMC is easier to use than ball-and-sleeve designs. One-hand connection/disconnection and integral terminations make the PMC the choice for ease of use and manufacture.
Product Family Options
Coupling bodies
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Ø ext.
    Ø int.
    Longueur
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • Corps de raccord 1/8 BSPT sans valve, montage fileté
    Acétal
    25,4 mm
    blanc
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    Irregular Voltage
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    CPCCPMC1002BSPT
    Modèle
    Irregular Voltage
    New Product
  • Corps de raccordement en ligne sans vanne PTF 4 mm, montage flottant libre
    Acétal
    4 mm
    2 mm
    41,9 mm
    blanc
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    Irregular Voltage
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    CPCCPMC13M42
    Modèle
    Irregular Voltage
    New Product
Coupling inserts
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Ø ext.
    Ø int.
    Longueur
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • Insert de raccord sans valve 1/8 BSPT, montage fileté
    Acétal
    22,6/36,6 mm
    blanc
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    Irregular Voltage
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    CPCCPMC2402BSPT
    Modèle
    Irregular Voltage
    New Product