Blocks for Vials
Blocks for Vials
New Product
Fournisseur:   VELP SCIENTIFIC
Blocks for Vials
Fournisseur:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Certificats
Blocks for Vials
9 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
These blocks are suitable for reaction vials, often used in chemistry and pharmaceutical applications for compound synthesis, extraction, or sample preparation.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Dimension puits
    Pour
    Nb de places
    Profondeur
    Disponibilité
    Prix
  • VLS-W20-D120-A block
    Ø 12,7 mm
    Flacons de 12 mm
    20
    30 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 1 ST
       136,00 €
    Spécifications :
    Irregular Voltage
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VELPA00000514
    Modèle
    Irregular Voltage
    New Product
  • VLS-W09-D210-A block
    Ø 21,7 mm
    Flacons de 21 mm
    9
    45 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 1 ST
       136,00 €
    Spécifications :
    Irregular Voltage
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VELPA00000519
    Modèle
    Irregular Voltage
    New Product
  • VLS-W08-D230-A block
    Ø 23,8 mm
    Flacons de 23 mm
    8
    45 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 1 ST
       136,00 €
    Spécifications :
    Irregular Voltage
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VELPA00000520
    Modèle
    Irregular Voltage
    New Product
  • VLS-W08-D250-A block
    Ø 25,8 mm
    Flacons de 25 mm
    8
    45 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 1 ST
       136,00 €
    Spécifications :
    Irregular Voltage
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VELPA00000521
    Modèle
    Irregular Voltage
    New Product
  • VLS-W15-D160-A block
    Ø 16,4 mm
    Flacons de 16 mm
    15
    45 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 1 ST
       136,00 €
    Spécifications :
    Irregular Voltage
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VELPA00000516
    Modèle
    Irregular Voltage
    New Product
  • VLS-W12-D170-A block
    Ø 17,8 mm
    Flacons de 17 mm
    12
    45 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 1 ST
       136,00 €
    Spécifications :
    Irregular Voltage
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VELPA00000517
    Modèle
    Irregular Voltage
    New Product
  • VLS-W20-D150-A block
    Ø 15,8 mm
    Flacons de 15 mm
    20
    35 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 1 ST
       136,00 €
    Spécifications :
    Irregular Voltage
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VELPA00000515
    Modèle
    Irregular Voltage
    New Product
  • VLS-W12-D190-A block
    Ø 19,7 mm
    Flacons de 19 mm
    12
    45 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 1 ST
       136,00 €
    Spécifications :
    Irregular Voltage
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VELPA00000518
    Modèle
    Irregular Voltage
    New Product
  • VLS-W06-D280-A block
    Ø 28,8 mm
    Flacons de 28 mm
    6
    45 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 1 ST
       136,00 €
    Spécifications :
    Irregular Voltage
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VELPA00000522
    Modèle
    Irregular Voltage
    New Product