Compressed Air System
Compressed Air System
Le système d'air comprimé CP-MP assure le maintien de la pression pendant les phases de refroidissement et de distribution. Cet accessoire est nécessaire pour permettre une distribution externe contrôlée via la station de distribution externe DW-MP.
N° de catalogue ESPICP-MP
New Product
Fournisseur:   RAYPA
Compressed Air System
N° de catalogue ESPICP-MP
Fournisseur:  RAYPA
New Product
Compressed Air System
Compressed Air System
Le système d'air comprimé CP-MP assure le maintien de la pression pendant les phases de refroidissement et de distribution. Cet accessoire est nécessaire pour permettre une distribution externe contrôlée via la station de distribution externe DW-MP.
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
It provides pressure support during cooling and dispensing phases. This accessory is required to enable controlled external dispensing through the external dispensing station DW-MP.
Attention: Factory installation required. The AE-60-MP, AE-80-MP, and AE-100-MP models include this accessory by default.
Spécifications
  • Désignation:
    Le système d'air comprimé CP-MP assure le maintien de la pression pendant les phases de refroidissement et de distribution. Cet accessoire est nécessaire pour permettre une distribution externe contrôlée via la station de distribution externe DW-MP.