Chlorophenol red
Bottle
N° de catalogue GENORC-649
Fournisseur: G-Biosciences
Aller à :
Product Details & Documents
Chlorophenol red is an indicator dye that changes colour from yellow to violet in the pH range 4,8 to 6,7.
- Molecular Biology Grade
- Brown crystalline powder
Synonymes: 3,3-Bis(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-chlorophenol] S,S-dioxide
- Numéro CAS:4430-20-0
- Formule:C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
- Poids moléculaire:423,27 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle