Flacons filtrants eXtreme/FV®
À propos de cet article
Les produits de filtration de Thomson sont conçus et optimisés pour augmenter l'efficacité de la préparation des échantillons sans compromettre les résultats.
Les flacons filtrants Thomson eXtreme/FV® offrent une filtration à plusieurs niveaux et sont conçus pour accélérer la préparation et l'analyse des échantillons chargés de particules. Économisez sur les réparations coûteuses et les problèmes de service tout en éliminant plusieurs filtres à seringue, seringues, flacons HPLC et bouchons HPLC. Les flacons filtrants eXtreme/FV® sont faciles à appuyer avec les mains ou à appuyer sur la bascule.
Ces flacons filtrants sont fabriqués avec une attention particulière aux détails et une qualité supérieure pour garantir des performances à des niveaux optimaux. Les flacons filtrants trouvent une grande variété d'applications allant des sciences de la vie, à la découverte de médicaments, à la surveillance et à l'analyse. Ils sont universels pour tous les différents types d'échantillonneurs automatiques, y compris UHPLC.
Informations de commande:
Livraison:
12 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Les produits de filtration de Thomson sont conçus et optimisés pour augmenter l'efficacité de la préparation des échantillons sans compromettre les résultats.
Les flacons filtrants Thomson eXtreme/FV® offrent une filtration à plusieurs niveaux et sont conçus pour accélérer la préparation et l'analyse des échantillons chargés de particules. Économisez sur les réparations coûteuses et les problèmes de service tout en éliminant plusieurs filtres à seringue, seringues, flacons HPLC et bouchons HPLC. Les flacons filtrants eXtreme/FV® sont faciles à appuyer avec les mains ou à appuyer sur la bascule.
Ces flacons filtrants sont fabriqués avec une attention particulière aux détails et une qualité supérieure pour garantir des performances à des niveaux optimaux. Les flacons filtrants trouvent une grande variété d'applications allant des sciences de la vie, à la découverte de médicaments, à la surveillance et à l'analyse. Ils sont universels pour tous les différents types d'échantillonneurs automatiques, y compris UHPLC.
Informations de commande:
Livraison:
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de membraneDésignationTaille de poreCouleurCapacitéDisponibilitéPrix
- PTFE, Filtration à plusieurs niveauxFlacon filtrant eXtreme/FV®0,2 µmvertConnexion Pour la disponibilité1 * 200 ST875,00 €
- PTFE, Filtration à plusieurs niveauxFlacon filtrant eXtreme/FV®0,2 µmvertConnexion Pour la disponibilité1 * 500 ST2 190,00 €
- PTFE, Filtration à plusieurs niveauxFlacon filtrant eXtreme/FV®0,2 µmbleuConnexion Pour la disponibilité1 * 200 ST875,00 €
- PTFE, Filtration à plusieurs niveauxFlacon filtrant eXtreme/FV®0,45 µmbleuConnexion Pour la disponibilité1 * 500 ST2 190,00 €
- PVDF, Filtration à plusieurs niveauxFlacon filtrant eXtreme/FV®0,2 µmjauneConnexion Pour la disponibilité1 * 200 ST875,00 €
- PVDF, Filtration à plusieurs niveauxFlacon filtrant eXtreme/FV®0,45 µmjauneConnexion Pour la disponibilité1 * 500 ST2 190,00 €
- Nylon, filtration à plusieurs niveauxFlacon filtrant eXtreme/FV®0,2 µmnoirConnexion Pour la disponibilité1 * 200 ST875,00 €
- Nylon, filtration à plusieurs niveauxFlacon filtrant eXtreme/FV®0,2 µmnoirConnexion Pour la disponibilité1 * 500 ST2 190,00 €
- Nylon, filtration à plusieurs niveauxFlacon filtrant eXtreme/FV®0,45 µmfuchsiaConnexion Pour la disponibilité1 * 200 ST875,00 €
- Nylon, filtration à plusieurs niveauxFlacon filtrant eXtreme/FV®0,45 µmfuchsiaConnexion Pour la disponibilité1 * 500 ST2 190,00 €
- PES, Filtration à plusieurs niveauxFlacon filtrant eXtreme/FV®0,2 µmgrisConnexion Pour la disponibilité1 * 200 ST875,00 €
- PES, Filtration à plusieurs niveauxFlacon filtrant eXtreme/FV®0,2 µmgrisConnexion Pour la disponibilité1 * 500 ST2 190,00 €