Human estrogen (E) ELISA Kit
Human estrogen (E) ELISA Kit
Human estrogen (E) ELISA Kit, 96 wells
N° de catalogue MSPPEK710943
Marketsource
Human estrogen (E) ELISA Kit
N° de catalogue MSPPEK710943
Marketsource
Numéro CAS:  
Human estrogen (E) ELISA Kit
Human estrogen (E) ELISA Kit
Human estrogen (E) ELISA Kit, 96 wells
Numéro CAS:  
Prix
380,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 96 Tests
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Human estrogen (E) ELISA Kit
  • Tests par set:
    96 wells
  • Type de test:
    Sandwich
  • Méthode de détection:
    Colorimetric microplate reader
  • Primary antibody reactivity:
    Human
  • Portée de détection:
    3,3 - 200 pg/ml
  • Type déchantillon:
    Serum, plasma, urine, tissue homogenates, cell culture supernates
  • Time to Results:
    1 - 5 h
  • Température de stockage:
    6 months (4 °C); 12 months (−20 °C)
  • Cat. No.:
    MSPPEK710943
  • Volume d'échantillon:
    50 - 100 µl
  • Format:
    Pre-coated
  • Cible:
    estrogen
  • Sensibilité:
    0,5 pg/ml
  • Regulatory status:
    RUO