DAF-2 ≥95% sonde fluorescente, pour la détection d'oxyde nitrique
DAF-2 ≥95% sonde fluorescente, pour la détection d'oxyde nitrique
Fournisseur:   Abcam
DAF-2 ≥95% sonde fluorescente, pour la détection d'oxyde nitrique
Fournisseur:  Abcam
Certificats
DAF-2 ≥95% sonde fluorescente, pour la détection d'oxyde nitrique
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Highly sensitive, specific fluorescent detector for nitric oxide (NO). Essentially nonfluorescent until it reacts with NO to yield the highly fluorescent triazolofluorescein (DAF-2T).
Attention: All products are FOR RESEARCH USE ONLY. PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES. Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research. Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product. By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.
Synonymes:  2-​(3,​6-​dihydroxy-​4,​5-​diamino-​9H-​xanthen-​9-​yl)-​benzoic acid, 4,5-Diaminofluorescein
  • Numéro CAS:205391-01-1
  • Poids moléculaire:362,34 g/mol
Spécifications de la famille de produits
Résultats des tests de spécification
  • Constituents::
    100% 5,6-Diaminofluorescein
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Disponibilité
    Prix
  • Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 mg
    1 * 1 mg - 477,00 €
    477,00 €
    1 * 1 mg
       477,00 €
  • Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - 1 670,00 €
    1 670,00 €
    1 * 5 mg
       1 670,00 €