NANOCOLOR® Kit de test de tube photométrique pour la détermination de fer
MANA985037
:
- Méthode chimique:Diphenylpyridyltriazine
- Cdt:1 KIT
- Désignation:NANOCOLOR® Iron 3, test no. 0-37
- Dimensions:160×110×119 mm (including packaging)
- Modèle:MANA985037
- Plateforme:NANOCOLOR® tube tests
- Température de stockage:15…25 °C
- Durée de conservation (mois):12
- Poids:344 g (including packaging)
- Pour appareil:UV/VIS II; VIS II; 500 D; PF-12Plus; Advance; MT Easy VIS; MT Easy UV
- Tests par set:20
- Plage de mesure:0,10 - 3,00 mg/L (Fe)
Kit de test photométrique pour la détermination de fer dans les échantillons d'eau.
- Mesure directement dans le tube à essai, ce qui permet de gagner du temps et de réduire l'exposition aux réactifs chimiques
- Identification des cuves par code-barres pour un rappel facile des tests dans les spectrophotomètres NANOCOLOR®
- Réactifs pré-dosés avec précision et qualité constante d'un lot à l'autre
- Instructions par pictogrammes colorés et manipulation facile des tubes
- Tubes de 16 mm (OD) pour un pipetage facile
Le kit de test est évalué dans des tube (OD) de 16 mm. Il est préprogrammé sur les photomètres NANOCOLOR® et également compatible avec METTLER TOLEDO Easy VIS et Easy UV. Des données de programmation pour d'autres spectrophotomètres sont disponibles.
Analyse de l’eau de mer: Oui
Substances dangereuses: Oui
Remarque: Domaine de mesure pour NANOCOLOR UV/VIS II
: Boîte solide avec 20 cuves rondes.