NANOCOLOR® Kit de test photométrique pour la détermination de Cadmium
N° de catalogue MANA918131
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Numéro CAS:
Spécifications
- Méthode chimique:Dithizone
- Cdt:1 KIT
- Désignation:NANOCOLOR® Cadmium, test no. 1-131
- Dimensions:160×110×130 mm (including packaging)
- Modèle:MANA918131
- Plateforme:NANOCOLOR® standard tests
- Température de stockage:15…25 °C
- Durée de conservation (mois):12
- Poids:485 g (including packaging)
- Pour appareil:UV/VIS II; VIS II; 500 D; PF-12Plus; Advance
- Tests par set:25
- Plage de mesure:0,002 - 0,50 mg/L (Cd²⁺)
Spécifications
À propos de cet article
Kit de test photométrique pour la détermination de cadmium dans les échantillons d'eau.
- Réactifs prêts à l'emploi pour un maximum de 500 déterminations
- Sensibilité et précision excellentes grâce aux mesures effectuées dans des cuvettes de 50 mm
- Faible coût par détermination
- Dilutions faciles pour l'analyse de concentrations plus élevées
Le kit de test est évalué dans des cuvettes rectangulaires de 10 mm ou 50 mm. Il est préprogrammé sur les photomètres NANOCOLOR®. Des données de programmation pour d'autres spectrophotomètres sont disponibles.
Analyse de l’eau de mer: Non
Substances dangereuses: Oui
Remarque: Domaine de mesure pour NANOCOLOR UV/VIS II
Livraison: Boîte solide avec réactifs pour 25 déterminations.