Flacon à rouleaux PYREX®
Flacon à rouleaux PYREX®
Flacon à bille, filetage GL 45, Ø ext. 110 mm, surface de culture : 670 cm² (effectif), 820 cm² (hors tout),
N° de catalogue BIBB1528/02
Fournisseur:   SciLabware
Flacon à rouleaux PYREX®
N° de catalogue BIBB1528/02
Fournisseur:  SciLabware
Flacon à rouleaux PYREX®
Flacon à bille, filetage GL 45, Ø ext. 110 mm, surface de culture : 670 cm² (effectif), 820 cm² (hors tout),
Prix
427,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Conçus pour être utilisés avec un appareil à rouleaux, ces flacons à rouleaux PYREX® sont parfaits pour la culture de grandes quantités de cellules dépendantes de l'ancrage.
  • Idéal pour la culture cellulaire
  • Col large pour une récolte cellulaire facile
  • Bouchon à vis en polypropylène non toxique
  • Autoclavable jusqu'à 121 °C
  • Compatible avec les appareils à rouleaux standard
La construction en verre borosilicaté PYREX® a été spécialement sélectionnée pour son état de surface. et une clarté optique. Ce flacon peut être utilisé avec des bouchons à vis à membrane pour permettre le transfert gazeux.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Spécifications
  • Désignation:
    Flacon à bille, filetage GL 45, Ø ext. 110 mm, surface de culture : 670 cm² (effectif), 820 cm² (hors tout)