ContactUsLinkComponent
Temperature Data Logger for Process Validation in Steam Sterilisation, EBI 12-T671
  EBRO1340-6645
 :  EBRO
undefined
Temperature Data Logger for Process Validation in Steam Sterilisation, EBI 12-T671
  EBRO1340-6645
 :  EBRO
  • Désignation:
    EBI 12-T671, enregistreur de données haute température avec quatre sondes flexibles
  • Modèle:
    EBI 12-T671
  • Piles:
    Lithium, 3 V remplaçable par l'utilisateur
  • Intervalles d’enregistrement:
    250 ms - 24 hrs.
  • Sonde:
    PT1000, classe A, axial, 4 sondes de température externes, flexibles, Ø 1,2 mm, 1200 mm
  • Poids:
    90 g
  • Précision:
    ±0,2 °C (–20…+0 °C) ±0,1 °C (0…120 °C) ±0,05 °C (120…140 °C) ±0,1 °C (140…150 °C)
L'EBI 12-T671 est un enregistreur de données de température haute précision conçu pour la validation des procédés dans les stérilisateurs à vapeur et le contrôle des lots en production. Avec une plage de température de –20 à +150 °C et une précision allant jusqu'à ±0,05 °C, il fournit des données fiables pour les processus de surveillance critiques.
  • Adapté aux stérilisateurs à vapeur et à la validation des procédés
    Paramètres de l'enregistreur de données de température
    Capteur d'enregistrement
  • Plage de température : –20 à +150 °C
  • Haute précision : jusqu'à 0,05 °C
  • Sonde à câble flexible de 1,20 mm
  • Certificat d'étalonnage d'usine à 0 °C, +60 °C et +134 °C
    Résolution : 0,01 °C
    Mémoire de données - Nombre de mesures : 4×25,080
L'enregistreur de données de température EBI 12-T671 d'ebro est idéal pour les applications exigeantes telles que la validation de procédés dans les stérilisateurs à vapeur et le contrôle des lots en production. Il fonctionne sur une plage de températures de –20 °C à +150 °C, avec une précision impressionnante allant jusqu'à ± 0,05 °C. Cet appareil dispose de deux canaux de mesure et d'une sonde à câble flexible, offrant polyvalence et fiabilité pour la surveillance des températures critiques. Avec une transmission de données en temps réel, une grande capacité de mémoire pour 4 × 25 080 mesures et un indice de protection IP68, l'EBI 12-T671 garantit une collecte de données précise, même dans des conditions difficiles.
Dimensions(Ø×H): 48×24 mm ; longueur de la sonde : 1200 mm
Points d'étalonnage : –20, 0, +60 et +134 °C
 :
Certifié selon les normes ISO 17665, 2014/53/UE, (CE) 1935/2004, indice de protection IP 68.
 :
 :
1× EBI 12-T671, 1× certificat d'étalonnage usine, manuel.
 :
 :
Software and readout station