Sample Diluent NBP
Sample Diluent NBP
Sample diluent NBP, Research use only (RUO), 20 ml
N° de catalogue ABCAAB221826-20
Marketsource
Fournisseur:   Abcam
Sample Diluent NBP
N° de catalogue ABCAAB221826-20
Fournisseur:  Abcam
Marketsource
Numéro CAS:  
Sample Diluent NBP
Sample Diluent NBP
Sample diluent NBP, Research use only (RUO), 20 ml
Numéro CAS:  
Prix
82,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 mL
Product Details & Documents
Sample Diluent NBP is part of the reagents, controls and accessories range.
Attention: RUO.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Sample diluent NBP
  • Type:
    Research use only (RUO)
  • Volume:
    20 ml
  • Cat. No.:
    ABCAAB221826-20
  • Température de stockage:
    4 °C