Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Human ILT-3 ELISA Kit

Human ILT-3 ELISA Kit

Human ILT-3 ELISA kit, 96 tests
N° de catalogue ABCAAB314738-96TST
New Product
Fournisseur:   Abcam
Human ILT-3 ELISA Kit
N° de catalogue ABCAAB314738-96TST
Fournisseur:  Abcam
New Product
Numéro CAS:  
Human ILT-3 ELISA Kit
Human ILT-3 ELISA Kit

Human ILT-3 ELISA kit, 96 tests

Numéro CAS:  
Prix
949,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Tests
Product Details & Documents

Human ILT-3 ELISA Kit is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Human ILT-3 in Human in Serum, Plasma, Cell culture supernatant samples.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Human ILT-3 ELISA kit
  • Tests par set:
    96 tests
  • Type de test:
    Sandwich
  • Cat. No.:
    ABCAAB314738-96TST
  • Méthode de détection:
    Colorimetric
  • Format:
    Pre-coated
  • Primary antibody reactivity:
    Human
  • Cible:
    ILT-3
  • Portée de détection:
    1,3 - 300 ng/ml
  • Type déchantillon:
    Serum, plasma, cell culture supernatant
  • Sensibilité:
    1,3 ng/ml
  • Durée du test:
    Multiple steps
  • Regulatory status:
    RUO
  • Température de stockage:
    4 °C

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.