Human Cardiotrophin 1 ELISA Kit (CTF1)
Catalog # ABCAAB99996-96
Fournisseur: Abcam
Numéro CAS:
Spécifications
- Désignation:Human Cardiotrophin 1 ELISA kit (CTF1)
- Température de stockage:+4 ℃
- Tests par set:96 tests
Spécifications
À propos de cet article
Human Cardiotrophin 1 ELISA kit (CTF1) is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Human Cardiotrophin 1 (CTF1) in Human in plasma, cell culture supernatant samples.