Human CD62E ELISA Set (without plates)
Fournisseur: Abcam
À propos de cet article
Human CD62E ELISA Set (without plates) is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Human CD62E ELISA Set (without plates) in Human in Plasma, Cell culture supernatant, Serum samples.
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Human CD62E ELISA Set (without plates) is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Human CD62E ELISA Set (without plates) in Human in Plasma, Cell culture supernatant, Serum samples.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
- Catalog No:
- ABCAAB47348-480
- ABCAAB47348-10X96
- Cible:
- CD62E
- CD62E
- Primary antibody reactivity:
- Human
- Human
- Type de test:
- Sandwich
- Sandwich
- Format:
- Pre-coated
- Pre-coated
- Durée du test:
- Multiple steps
- Multiple steps
- Sensibilité:
- 0,5 ng/ml
- 0,5 ng/ml
- Portée de détection:
- 1 - 32 ng/ml
- 1 - 32 ng/ml
- Méthode de détection:
- Colorimetric
- Colorimetric
- Type déchantillon:
- Plasma, Cell culture supernatant, Serum
- Plasma, Cell culture supernatant, Serum
- Time to Results:
- 2 h 15 min
- 2 h 15 min
- Regulatory status:
- RUO
- RUO
- Température de stockage:
- 4 °C
- 4 °C
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationTests par setDisponibilitéPrix
- Human CD62E ELISA Set (without plates)5×96 testsConnexion Pour la disponibilité1 * 480 Tests938,00 €Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.ABCAAB47348-480CibleCD62EPrimary antibody reactivityHumanType de testSandwichFormatPre-coatedDurée du testMultiple stepsSensibilité0,5 ng/mlPortée de détection1 - 32 ng/mlMéthode de détectionColorimetricType déchantillonPlasma, Cell culture supernatant, SerumTime to Results2 h 15 minRegulatory statusRUOTempérature de stockage4 °C - Human CD62E ELISA Set (without plates)10×96 testsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 KIT1 140,00 €Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.ABCAAB47348-10X96CibleCD62EPrimary antibody reactivityHumanType de testSandwichFormatPre-coatedDurée du testMultiple stepsSensibilité0,5 ng/mlPortée de détection1 - 32 ng/mlMéthode de détectionColorimetricType déchantillonPlasma, Cell culture supernatant, SerumTime to Results2 h 15 minRegulatory statusRUOTempérature de stockage4 °C