Human PDGF BB ELISA Kits
À propos de cet article
Human PDGF BB ELISA Kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human PDGF BB with a sensitivity of 2,9 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. - Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout : works on any standard plate reader - Different formats for different needs: 10×96 plates for bulk orders.
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Human PDGF BB ELISA Kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human PDGF BB with a sensitivity of 2,9 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. - Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout : works on any standard plate reader - Different formats for different needs: 10×96 plates for bulk orders.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
- Catalog No:
- ABCAAB184860-96
- ABCAAB184860-10X96
- Cible:
- PDGF B
- PDGF B
- Primary antibody reactivity:
- Human
- Human
- Type de test:
- Sandwich
- Sandwich
- Format:
- Pre-coated
- Pre-coated
- Durée du test:
- One step
- One step
- Sensibilité:
- 2,9 pg/ml
- 2,9 pg/ml
- Portée de détection:
- 11,7 - 750 pg/ml
- 11,7 - 750 pg/ml
- Méthode de détection:
- Colorimetric
- Colorimetric
- Type déchantillon:
- Plasma, cell culture media, serum
- Plasma, cell culture media, serum
- Time to Results:
- 1 h 30 min
- 1 h 30 min
- Température de stockage:
- 4 °C
- 4 °C
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationTests par setDisponibilitéPrix
- Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.ABCAAB184860-96CiblePDGF BPrimary antibody reactivityHumanType de testSandwichFormatPre-coatedDurée du testOne stepSensibilité2,9 pg/mlPortée de détection11,7 - 750 pg/mlMéthode de détectionColorimetricType déchantillonPlasma, cell culture media, serumTime to Results1 h 30 minTempérature de stockage4 °C - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.ABCAAB184860-10X96CiblePDGF BPrimary antibody reactivityHumanType de testSandwichFormatPre-coatedDurée du testOne stepSensibilité2,9 pg/mlPortée de détection11,7 - 750 pg/mlMéthode de détectionColorimetricType déchantillonPlasma, cell culture media, serumTime to Results1 h 30 minTempérature de stockage4 °C



