ContactUsLinkComponent
Rat Interferon gamma ELISPOT Kit
Rat Interferon gamma ELISPOT Kit
Fournisseur:  Abcam
Certificats
undefined
Rat Interferon gamma ELISPOT Kit
Fournisseur:  Abcam
Spécifications
  • Species reactivity:
    Rat
  • Type déchantillon:
    Suspension cells
  • Nom de l'antigène:
    Interferon gamma
  • Température de stockage:
    4 °C
  • Processing time:
    Multiple steps
  • Product type:
    Pre-coated