Mouse NMDAR1 ELISA Kit
N° de catalogue ABCAAB282862-1X96
Fournisseur: Abcam
Numéro CAS:
Spécifications
- Désignation:Mouse NMDAR1 ELISA Kit
- Tests par set:96 tests
Spécifications
À propos de cet article
Mouse NMDAR1 ELISA Kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Mouse NMDAR1 with a sensitivity of 27,74 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. - Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout : works on any standard plate reader.