ContactUsLinkComponent
Rat Interferon gamma ELISpot Pair
Rat Interferon gamma ELISpot Pair
N° de catalogue ABCAAB281994-10X96
Fournisseur:  Abcam
Numéro CAS:  
undefined
Rat Interferon gamma ELISpot Pair
N° de catalogue ABCAAB281994-10X96
Fournisseur:  Abcam
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Désignation:
    Rat Interferon gamma ELISpot Pair
  • Species reactivity:
    Rat
  • Type déchantillon:
    Suspension cells
  • Formulaire:
    Uncoated
  • Température de stockage:
    +4 °C
  • Processing time:
    Multiple steps
  • Symbole de l'antigène:
    Interferon gamma
  • Regulatory status:
    RUO
Spécifications
À propos de cet article
Rat Interferon gamma ELISpot Pair is a ELISpot Pair for the sensitive detection of Rat Interferon gamma production in a single cell suspension.