ContactUsLinkComponent
Human Interferon Gamma ELISPOT Kit
Human Interferon Gamma ELISPOT Kit
Supplier:  Abcam
Certificates
undefined
Human Interferon Gamma ELISPOT Kit
Supplier:  Abcam
Specifications
  • Species reactivity:
    Human
  • Type déchantillon:
    Suspension cells
  • Formulaire:
    Pre-coated
  • Température de stockage:
    +4 °C
  • Processing time:
    Multiple steps
  • Symbole de l'antigène:
    Interferon gamma
  • Regulatory status:
    RUO