Mouse Complement C5a ELISA Kit
ABCAAB193718-96
: Abcam
:
- Durée du test:Multiple steps
- Type de test:Sandwich
- Format:Pre-coated
- Cible:C5
- Désignation:Mouse Complement C5a ELISA kit
- Type déchantillon:Plasma, cell culture supernatant, serum
- Méthode de détection:Colorimetric
- Portée de détection:1,5 - 400 pg/ml
- Température de stockage:4 °C
- Sensibilité:1,5 pg/ml
- Regulatory status:RUO
- Tests par set:96 tests
Mouse Complement C5a ELISA kit ab193718 is used to quantify Mouse Complement C5a with a sensitivity of 6 pg/ml. Sandwich ELISA kit.