ContactUsLinkComponent
Mouse IL-2 ELISPOT Kit
Mouse IL-2 ELISPOT Kit
Fournisseur:  Abcam
Certificats
undefined
Mouse IL-2 ELISPOT Kit
Fournisseur:  Abcam
Spécifications
  • Species reactivity:
    Mouse
  • Type déchantillon:
    Suspension cells
  • Formulaire:
    Pre-coated
  • Température de stockage:
    +4 ℃
  • Processing time:
    Multiple steps
  • Symbole de l'antigène:
    IL-2
  • Regulatory status:
    RUO