Mouse Interferon alpha 1 ELISA Kit
Mouse Interferon alpha 1 ELISA Kit
Fournisseur:   Abcam
Mouse Interferon alpha 1 ELISA Kit
Fournisseur:  Abcam
Certificats
Mouse Interferon alpha 1 ELISA Kit
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Mouse Interferon alpha 1 ELISA kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Mouse Interferon alpha 1 with a sensitivity of 7 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. - Colorimetric sandwich ELISA - 450 nm readout : works on any standard plate reader - Different formats for different needs: 10×96 plates for bulk orders and 384-well plate for higher throughput - Design your own immunoassay: we also offer the conjugation-ready antibody pair - Cited in over 10 citations.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • ABCAAB252352-1X96
  • ABCAAB252352-10X96
  • ABCAAB252352-1X384
  • Cible:
  • Interferon alpha 1
  • Interferon alpha 1
  • Interferon alpha 1
  • Primary antibody reactivity:
  • Mouse
  • Mouse
  • Mouse
  • Type de test:
  • Sandwich
  • Sandwich
  • Sandwich
  • Format:
  • Pre-coated
  • Pre-coated
  • Pre-coated
  • Durée du test:
  • One step
  • One step
  • One step
  • Sensibilité:
  • 7 pg/ml
  • 7 pg/ml
  • 7 pg/ml
  • Portée de détection:
  • 15,6 - 1000 pg/ml
  • 15,6 - 1000 pg/ml
  • 15,6 - 1000 pg/ml
  • Méthode de détection:
  • Colorimetric
  • Colorimetric
  • Colorimetric
  • Type déchantillon:
  • Cell culture media, Heparin Plasma, Citrate plasma, Serum
  • Cell culture media, Heparin Plasma, Citrate plasma, Serum
  • Cell culture media, Heparin Plasma, Citrate plasma, Serum
  • Time to Results:
  • 1 h 30 min
  • 1 h 30 min
  • 1 h 30 min
  • Regulatory status:
  • RUO
  • RUO
  • RUO
  • Température de stockage:
  • 4 °C
  • 4 °C
  • 4 °C
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Tests par set
    Disponibilité
    Prix
  • Mouse Interferon alpha 1 ELISA kit
    96 tests
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 810,00 €
    810,00 €
    1 * 1 KIT
       810,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB252352-1X96
    Cible
    Interferon alpha 1
    Primary antibody reactivity
    Mouse
    Type de test
    Sandwich
    Format
    Pre-coated
    Durée du test
    One step
    Sensibilité
    7 pg/ml
    Portée de détection
    15,6 - 1000 pg/ml
    Méthode de détection
    Colorimetric
    Type déchantillon
    Cell culture media, Heparin Plasma, Citrate plasma, Serum
    Time to Results
    1 h 30 min
    Regulatory status
    RUO
    Température de stockage
    4 °C
  • Mouse Interferon alpha 1 ELISA kit
    10×96 tests
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 960 Tests
    1 * 960 Tests - 7 250,00 €
    7 250,00 €
    1 * 960 Tests
       7 250,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB252352-10X96
    Cible
    Interferon alpha 1
    Primary antibody reactivity
    Mouse
    Type de test
    Sandwich
    Format
    Pre-coated
    Durée du test
    One step
    Sensibilité
    7 pg/ml
    Portée de détection
    15,6 - 1000 pg/ml
    Méthode de détection
    Colorimetric
    Type déchantillon
    Cell culture media, Heparin Plasma, Citrate plasma, Serum
    Time to Results
    1 h 30 min
    Regulatory status
    RUO
    Température de stockage
    4 °C
  • Mouse Interferon alpha 1 ELISA kit
    384 tests
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 384 Tests
    1 * 384 Tests - 1 880,00 €
    1 880,00 €
    1 * 384 Tests
       1 880,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB252352-1X384
    Cible
    Interferon alpha 1
    Primary antibody reactivity
    Mouse
    Type de test
    Sandwich
    Format
    Pre-coated
    Durée du test
    One step
    Sensibilité
    7 pg/ml
    Portée de détection
    15,6 - 1000 pg/ml
    Méthode de détection
    Colorimetric
    Type déchantillon
    Cell culture media, Heparin Plasma, Citrate plasma, Serum
    Time to Results
    1 h 30 min
    Regulatory status
    RUO
    Température de stockage
    4 °C