ContactUsLinkComponent
14,15 EET/DHET ELISA Kit
14,15 EET/DHET ELISA Kit
Catalog # ABCAAB175812-96
Fournisseur:  Abcam
Numéro CAS:  
undefined
14,15 EET/DHET ELISA Kit
Catalog # ABCAAB175812-96
Fournisseur:  Abcam
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Désignation:
    14,15 EET / DHET ELISA kit
Spécifications
À propos de cet article
14,15 EET/DHET ELISA kit is a Competitive ELISA kit for the measurement of 14,15 EET/DHET in urine, plasma, cell culture extracts, Tissue, serum samples.