Monkey MMP9 ELISA Kit
N° de catalogue ABCAAB283556-1X96
Fournisseur: Abcam
Numéro CAS:
Spécifications
- Désignation:Monkey MMP9 ELISA Kit
- Tests par set:96 tests
Spécifications
À propos de cet article
Monkey MMP9 ELISA Kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Monkey MMP9 with a sensitivity of 28 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. - Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout : works on any standard plate reader.