Guinea Pig Complement C3 ELISA Kit
Guinea Pig Complement C3 ELISA Kit
Guinea Pig Complement C3 ELISA Kit, 96 tests
N° de catalogue ABCAAB157705-96
Fournisseur:   Abcam
Guinea Pig Complement C3 ELISA Kit
N° de catalogue ABCAAB157705-96
Fournisseur:  Abcam
Numéro CAS:  
Guinea Pig Complement C3 ELISA Kit
Guinea Pig Complement C3 ELISA Kit
Guinea Pig Complement C3 ELISA Kit, 96 tests
Numéro CAS:  
Prix
790,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 96 Tests
Product Details & Documents
Guinea Pig Complement C3 ELISA kit is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Guinea Pig Complement C3 in Guinea pig in serum samples.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Guinea Pig Complement C3 ELISA Kit
  • Tests par set:
    96 tests
  • Type de test:
    Sandwich
  • Cat. No.:
    ABCAAB157705-96
  • Méthode de détection:
    Colorimetric
  • Format:
    Pre-coated
  • Primary antibody reactivity:
    Guinea pig
  • Cible:
    C3/C3b
  • Portée de détection:
    3,13 - 3260 ng/ml
  • Type déchantillon:
    Serum
  • Sensibilité:
    1,3083 ng/ml
  • Durée du test:
    Multiple steps
  • Regulatory status:
    RUO
  • Température de stockage:
    4 °C
Spécifications