Human Interferon gamma ELISPOT Set
Fournisseur: Abcam
Certificats
À propos de cet article
Human Interferon gamma ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Human Interferon gamma production in a single cell suspension.
Spécifications
- Species reactivity:Human
- Type déchantillon:Suspension cells
- Formulaire:Uncoated
- Nom de l'antigène:Interferon gamma
- Température de stockage:+4 ℃
- Processing time:Multiple steps
- Regulatory status:RUO