Sample Diluent NBS
Sample Diluent NBS
Sample diluent NBS, 20 ml
N° de catalogue ABCAAB221827-20
Marketsource
Fournisseur:   Abcam
Sample Diluent NBS
N° de catalogue ABCAAB221827-20
Fournisseur:  Abcam
Marketsource
Numéro CAS:  
Sample Diluent NBS
Sample Diluent NBS
Sample diluent NBS, 20 ml
Numéro CAS:  
Prix
76,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 mL
Product Details & Documents
Sample Diluent NBS (ab221827) is part of the reagents, controls and accessories range. High-quality biological reagents and tools including antibodies, proteins, assays, cell lines and lysates are available.
Caution: RUO
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Sample diluent NBS
  • Taille:
    20 ml
  • Cat. No.:
    ABCAAB221827-20
  • Température de stockage:
    4 °C