Human CD63 ELISA Kit
À propos de cet article
Human CD63 ELISA kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human CD63 with a sensitivity of 33 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout: works on any standard plate reader. Different formats for different needs: 384-well plate for higher throughput.
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Human CD63 ELISA kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human CD63 with a sensitivity of 33 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout: works on any standard plate reader. Different formats for different needs: 384-well plate for higher throughput.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
- Catalog No:
- ABCAAB275099-1X96
- ABCAAB275099-1X384
- Cible:
- CD63
- CD63
- Primary antibody reactivity:
- Human
- Human
- Type de test:
- Sandwich
- Sandwich
- Format:
- Pre-coated
- Pre-coated
- Durée du test:
- One step
- One step
- Sensibilité:
- 33 pg/ml
- 33 pg/ml
- Portée de détection:
- 46,9 - 3000 pg/ml
- 46,9 - 3000 pg/ml
- Méthode de détection:
- Colorimetric
- Colorimetric
- Type déchantillon:
- Cell culture supernatant, Serum, EDTA Plasma
- Cell culture supernatant, Serum, EDTA Plasma
- Time to Results:
- 1 hr 30 min
- 1 hr 30 min
- Regulatory status:
- RUO
- RUO
- Température de stockage:
- 4 °C
- 4 °C
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationTests par setDisponibilitéPrix
- Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.ABCAAB275099-1X96CibleCD63Primary antibody reactivityHumanType de testSandwichFormatPre-coatedDurée du testOne stepSensibilité33 pg/mlPortée de détection46,9 - 3000 pg/mlMéthode de détectionColorimetricType déchantillonCell culture supernatant, Serum, EDTA PlasmaTime to Results1 hr 30 minRegulatory statusRUOTempérature de stockage4 °C - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.ABCAAB275099-1X384CibleCD63Primary antibody reactivityHumanType de testSandwichFormatPre-coatedDurée du testOne stepSensibilité33 pg/mlPortée de détection46,9 - 3000 pg/mlMéthode de détectionColorimetricType déchantillonCell culture supernatant, Serum, EDTA PlasmaTime to Results1 hr 30 minRegulatory statusRUOTempérature de stockage4 °C