Aspirating pipettes
2 ml
N° de catalogue SARS86.1252.011
Marketsource
Fournisseur:   SARSTEDT
Aspirating pipettes
N° de catalogue SARS86.1252.011
Fournisseur:  SARSTEDT
Marketsource
Aspirating pipettes
2 ml
Prix
113,07 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PS pipettes, non graduated, unplugged, sterile.
  • For aspirating media with a vacuum pump
  • Certified non pyrogenic
  • Individually wrapped in paper plastic peel packaging
Spécifications
  • Capacité:
    2 ml