Filtres à membrane, Millipore Express® PLUS
À propos de cet article
Ces filtres à membrane PES blancs offrent une ultrafiltration rapide des milieux de culture cellulaire, additifs, tampons et autres solutions aqueuses. Cette membrane à haut débit et faible fixation protéique est également utilisée dans de nombreux dispositifs de filtration stérile prêts à l’emploi.
- Filtration ultrarapide et haut débit réduisant le temps de traitement
- Stérilisable par autoclave, oxyde d’éthylène ou irradiation gamma
Largement utilisé pour la filtration stérile, la filtration de tampons et la filtration de milieux de culture cellulaire.
Surface : lisse
Endotoxines bactériennes : 0,5 EU/ml
Extractibles gravimétriques : <0,5%
:
:
:
:
:
10 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Ces filtres à membrane PES blancs offrent une ultrafiltration rapide des milieux de culture cellulaire, additifs, tampons et autres solutions aqueuses. Cette membrane à haut débit et faible fixation protéique est également utilisée dans de nombreux dispositifs de filtration stérile prêts à l’emploi.
- Filtration ultrarapide et haut débit réduisant le temps de traitement
- Stérilisable par autoclave, oxyde d’éthylène ou irradiation gamma
Largement utilisé pour la filtration stérile, la filtration de tampons et la filtration de milieux de culture cellulaire.
Surface : lisse
Endotoxines bactériennes : 0,5 EU/ml
Extractibles gravimétriques : <0,5%
:
:
:
:
:
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
- Catalog No:
- MILFGPWP01300
- MILFGPWP02500
- MILFGPWP04700
- MILFGPWP09050
- MILFGPWP14250
- MILFHPWP01300
- MILFHPWP02500
- MILFHPWP04700
- MILFHPWP09050
- MILFHPWP14250
- Type:
- GPWP
- GPWP
- GPWP
- GPWP
- GPWP
- HPWP
- HPWP
- HPWP
- HPWP
- HPWP
- Taille de pore:
- 0,22 µm
- 0,22 µm
- 0,22 µm
- 0,22 µm
- 0,22 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- Épaisseur:
- 170 µm
- 170 µm
- 170 µm
- 170 µm
- 170 µm
- 140 µm
- 140 µm
- 140 µm
- 140 µm
- 140 µm
- Débit d'eau:
- 15 ml/min/cm² (690 mbar)
- 15 ml/min/cm² (690 mbar)
- 15 ml/min/cm² (690 mbar)
- 15 ml/min/cm² (690 mbar)
- 15 ml/min/cm² (690 mbar)
- 23 ml/min/cm² (690 mbar)
- 23 ml/min/cm² (690 mbar)
- 23 ml/min/cm² (690 mbar)
- 23 ml/min/cm² (690 mbar)
- 23 ml/min/cm² (690 mbar)
- Débit d'air:
- 40 ml/min cm²
- 40 ml/min cm²
- 40 ml/min cm²
- 40 ml/min cm²
- 40 ml/min cm²
- 40 ml/min cm²
- 40 ml/min cm²
- 40 ml/min cm²
- 40 ml/min cm²
- 40 ml/min cm²
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- TypeTaille de poreØDisponibilitéPrix
- Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.MILFGPWP01300TypeGPWPTaille de pore0,22 µmÉpaisseur170 µmDébit d'eau15 ml/min/cm² (690 mbar)Débit d'air40 ml/min cm² - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.MILFGPWP02500TypeGPWPTaille de pore0,22 µmÉpaisseur170 µmDébit d'eau15 ml/min/cm² (690 mbar)Débit d'air40 ml/min cm² - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.MILFGPWP04700TypeGPWPTaille de pore0,22 µmÉpaisseur170 µmDébit d'eau15 ml/min/cm² (690 mbar)Débit d'air40 ml/min cm² - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.MILFGPWP09050TypeGPWPTaille de pore0,22 µmÉpaisseur170 µmDébit d'eau15 ml/min/cm² (690 mbar)Débit d'air40 ml/min cm² - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.MILFGPWP14250TypeGPWPTaille de pore0,22 µmÉpaisseur170 µmDébit d'eau15 ml/min/cm² (690 mbar)Débit d'air40 ml/min cm² - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.MILFHPWP01300TypeHPWPTaille de pore0,45 µmÉpaisseur140 µmDébit d'eau23 ml/min/cm² (690 mbar)Débit d'air40 ml/min cm² - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.MILFHPWP02500TypeHPWPTaille de pore0,45 µmÉpaisseur140 µmDébit d'eau23 ml/min/cm² (690 mbar)Débit d'air40 ml/min cm² - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.MILFHPWP04700TypeHPWPTaille de pore0,45 µmÉpaisseur140 µmDébit d'eau23 ml/min/cm² (690 mbar)Débit d'air40 ml/min cm² - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.MILFHPWP09050TypeHPWPTaille de pore0,45 µmÉpaisseur140 µmDébit d'eau23 ml/min/cm² (690 mbar)Débit d'air40 ml/min cm² - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.MILFHPWP14250TypeHPWPTaille de pore0,45 µmÉpaisseur140 µmDébit d'eau23 ml/min/cm² (690 mbar)Débit d'air40 ml/min cm²