Clamp base, flexible
Clamp base, flexible
Base, flexible, capacité de serrage : 12 - 25 mm, 300 mm, 0,425 kg
N° de catalogue USBE2672
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Clamp base, flexible
N° de catalogue USBE2672
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Clamp base, flexible
Clamp base, flexible
Base, flexible, capacité de serrage : 12 - 25 mm, 300 mm, 0,425 kg
Prix
45,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zinc die-casting and brass, nickel plated.
  • Vinyl coated round jaws
  • Safety base
Ø = 82 mm
Spécifications
  • Désignation:
    Base, flexible, capacité de serrage : 12 - 25 mm
  • Longueur:
    300 mm
  • Poids:
    0,425 kg