ContactUsLinkComponent
Écran facial, Sphere
Écran facial, Sphere
Catalog # 111-1024
Supplier:  Bollé Safety
undefined
Écran facial, Sphere
Catalog # 111-1024
Supplier:  Bollé Safety
Specifications
  • Type:
    Anti-UV (2C-1.2), protection contre les arcs électriques de court-circuit
  • L×l:
    205×394 mm
  • Matière:
    PC
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Cet écran facial de protection complet avec visière en PC protège l'utilisateur contre les arcs électriques de court-circuit.
  • Champ de vision à 180°
  • Positionnement facile grâce au casque et au serre-tête ajustables
  • Écran facial adapté à toutes les formes de tête et pour toutes les utilisations
Poids: 355 g.
Certifications: EN 166.