Thermosoudeur semi-automatisé pour microplaque, Axygen® PlateMax®
N° de catalogue 731-0352
Fournisseur: Corning
Spécifications
- Désignation:Système de scellage de plaque, Axygen® PlateMax™, semi-automatisé (avec adaptateurs pour microplaques standard et Deepwell)
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Le système de scellage des plaques semi-automatique Axygen® PlateMax® est idéal pour les laboratoires au débit faible à moyen nécessitant un scellage de microplaques uniforme et cohérent. Extrêmement polyvalent, le système de scellage PlateMax® accepte une gamme complète de plaques pour applications PCR, de dosage ou de stockage. Il peut être utilisé pour sceller une large gamme de hauteurs de plaques. Les paramètres de scellage sont définis et affichés via un panneau de commande convivial, et l'opération de scellage est automatisée afin de garantir la cohérence des résultats.
- Température de scellage réglable : 100 °C à 190 °C
- Durées de scellage réglables entre 0,5 et 10 secondes
- Matériau de plaque compatible : PP, PS, PE
- Grand écran LCD affichant tous les paramètres de fonctionnement
- La fonction d'économie d'énergie qui permet de réduire la consommation en mettant à l'arrêt le bloc de chauffage lorsqu'il est inactif peut être désactivée pour les laboratoires souhaitant maintenir l'appareil à la température de scellage pour une utilisation immédiate tout au long de la journée
Livraison: inclut des adaptateurs pour microplaques standard et Deepwell.