Modèle moléculaire: ADN, Molymod®
Modèle moléculaire: ADN, Molymod®
Modèle moléculaire d'ADN avec quatre bases
N° de catalogue SPIRMKO-ACGT-53
Marketsource
Fournisseur:   SPIRING ENTERPRISES
Modèle moléculaire: ADN, Molymod®
N° de catalogue SPIRMKO-ACGT-53
Fournisseur:  SPIRING ENTERPRISES
Marketsource
Modèle moléculaire: ADN, Molymod®
Modèle moléculaire: ADN, Molymod®
Modèle moléculaire d'ADN avec quatre bases
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ce modèle moléculaire permet de visualiser les bases (adénine, cytosine, guanine, thymine) combinée par liaisons d'hydrogène doubles ou triples.
Spécifications
  • Désignation:
    Modèle moléculaire d'ADN avec quatre bases