Étalon de référence Organique, Acide 2-(p-chlorophénoxy)-2-méthylpropionique 10 µg/ml en solution dans le méthanol
N° de catalogue PROONE9240
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 mL
- N ° CAS.:882-09-7
- Désignation:2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid 10 µg/ml in methanol
- Formula:C₁₀H₁₁ClO₃
- Désignation:2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid