ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, Linoléate de méthyle 10.000 µg/ml en solution dans heptane, Supelco®
Étalon de référence Organique, Linoléate de méthyle 10.000 µg/ml en solution dans heptane, Supelco®
Catalog # 46950-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Étalon de référence Organique, Linoléate de méthyle 10.000 µg/ml en solution dans heptane, Supelco®
Catalog # 46950-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    10 mg/ml in heptane
  • Cdt:
    1
  • Normes:
    Certified reference material
  • N ° CAS.:
    112-63-0
  • Désignation:
    Linoléate de méthyle 10.000 µg/ml en solution dans heptane
  • Conditions de stockage:
    –10...–25 °C
  • Description de la classe de danger:
    H225 - H304 - H315 - H336 - H410
  • Conditions de transport:
    STD
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Point d'éclair:
    –4 °C
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
Caution: P210 - P233 - P273 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P331