Solution étalon d'iridium: 1000 mg/l Ir dans acide chlorhydrique 10% AVS TITRINORM étalon pour SAA
Supplier: VWR Chemicals
Certificates
About this item
- Rattaché à un SRM de NIST
- Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
- Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%
Related Information
Frequently Bought Together