Solution étalon d'europium: 1000 mg/l dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM étalon pour SAA
Catalog # 86676.260
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:500 mL
- Désignation:Solution étalon d'europium, 1000 mg/l d'Eu dans un étalon d'acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM®
- Élement:Europium
- Symbole:Eu
Specifications
About this item
- Rattaché à un SRM de NIST
- Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
- Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%