1,1-Diméthoxytriméthylamine ≥98.0% (par GC) pour estérification
N° de catalogue TCIAD2071-25ML
Fournisseur: TCI
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:25 mL
- Seq:2315
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Colorless to Almost colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 98.0 %
- Specific gravity (20/20):0.8940 to 0.8980
- Refractive index n20/D:1.3950 to 1.3980
- High boiling impurities:No impurity higher than Isopropyl myristate (50 ppm) after 5min + hold up time.
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:119.16 g/mol
Point d'ébullition:104°C
Densité:0,893 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:5°C
EINECS:225-063-3
UN:1993
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08
Numéro CAS:4637-24-5
Formule:C₅H₁₃NO₂
Numéro MDL:MFCD00008482