ContactUsLinkComponent
Alimentation réglable, 2× 0 à 30 V, 2× 0 à 3 A, ALR3003D/180 W
Alimentation réglable, 2× 0 à 30 V, 2× 0 à 3 A, ALR3003D/180 W
Catalog # 139-0396
Supplier:  ELC
undefined
Alimentation réglable, 2× 0 à 30 V, 2× 0 à 3 A, ALR3003D/180 W
Catalog # 139-0396
Supplier:  ELC
Specifications
  • Désignation:
    Alimentation double, réglable, 2× 0 à 30 V, ±0 à 30 V, 0 à 60 V; 0 à 3 A ou 0 à 6 A
  • Modèle:
    ALR3003D
  • Tension d'entrée:
    230 V
  • Plage/incréments d'intensité de sortie:
    0 à 3 A ou 0 à 6 A
  • Plage/incréments de tension de sortie:
    0 à 30 V, ±0 à 30 V, 0 à 60 V
  • Puissance:
    180 W
  • Poids:
    6,11 kg
  • L×P×H:
    285×225×151 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
  • Affichage numérique de la tension et du courant
  • Bouton de sélection de mode automatique : séparé, suivi et série
  • Réglage fin de la tension
  • Refroidissement silencieux du ventilateur à température contrôlée
Certifications: Conformité à la directive RoHS