ContactUsLinkComponent
Alimentation réglable, 0 à 30 V, 0 à 3 A, ALR3003/90 W
Alimentation réglable, 0 à 30 V, 0 à 3 A, ALR3003/90 W
  139-0395
 :  ELC
undefined
Alimentation réglable, 0 à 30 V, 0 à 3 A, ALR3003/90 W
  139-0395
 :  ELC
  • Désignation:
    Alimentation simple, réglable, 0 à 30 V, 0 à 3 A
  • Modèle:
    ALR3003
  • Tension d'entrée:
    230 V
  • Plage/incréments d'intensité de sortie:
    0-3 A
  • Plage/incréments de tension de sortie:
    0-30 V
  • Puissance:
    90 W
  • Poids:
    3,51 kg
  • L×P×H:
    218×238×90 mm
  • Cdt:
    1
  • Affichage numérique de la tension et du courant
  • Réglage grossier et fin de la tension
  • Fonctionnement automatique à tension ou courant constant
  • Boîtier de cordon
  • Protection contre les courts-circuits
  • Refroidissement du ventilateur contrôlé
 : Conformité à la directive RoHS